Learn More
Carbofentión, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16329707 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16329707 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16329707 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S755
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Carbofenotión786-19-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbophenothion
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 786-19-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 8081
Nombres de analitos o componentes Carbophenothion
Fórmula molecular C11H16ClO2PS3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VEDTXTNSFWUXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC1=CC=C(C=C1)Cl
Elemento Carbophenothion
Nombre IUPAC (4-clorofenil)sulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 342.851
PubChem CID 13081
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82107
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio