Learn More
Carbofenotión, TRC
Código de producto. 30355499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30355499 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30355499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177525500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbophenothion
CAS 786-19-6
Fórmula molecular C11 H16 Cl O2 P S3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester (6CI,8CI), Acarithion, Carbofenothion, Carbofenotion, Carbofenthion, Carbophenothion, ENT 23,708, Ethyl carbophenothion, Garrathion, Hexathion, NSC 231691, O,O-Diethyl S-(p-chlorophenylthio)methyl phosphorodithioate, Oleoakarithion, R 1303, R 1303 (pesticide), S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1303, Trithion
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClO2PS3/c1-3-13-15(16,14-4-2)18-9-17-11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)sulfanilmetilsulfanil-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 342.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.9739