Learn More
Carbofenotión-metilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328276 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328276 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11020500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbophenothion-methyl
CAS 953-17-3
Nombres de analitos o componentes Carbophenothion-methyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 Cl O2 P S3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester (6CI,8CI), Carbophenothion methyl, Methyl carbophenothion, Methyl trithion, NSC 231692, S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1492, Trithion-methyl, Carbophenothion-methyl
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClO2PS3/c1-11-13(14,12-2)16-7-15-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)SCSc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)sulfanilmetilsulfanil-dimetoxi-sulfaniliden-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 314.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9426 g/mol