Learn More
Carbonilhidridotris(trifenilfosfina)rodio(i), 10,0 % mínimo de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396707 5 g 5 g
11316717 0.1 g 0.10 g
11306717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010016.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrogenación, hidrodepilación, isomerización, carbonilación, hidroformilación y oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17185-29-4
Fórmula molecular C55H46OP3Rh
Peso molecular (g/mol) 918.80
Número MDL MFCD00151644
Clave InChI AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
PubChem CID 132451836
Nombre IUPAC monóxido de carbono; rodio; trifenilfosfano
SMILES [RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Punto de fusión 138°C (decomposition)
Color Amarillo
Densidad 1.33 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9758
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Formula Weight (peso de la fórmula) 918.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 10,0% min.
Forma física Polvo