Learn More
Carbonildihidridotris(trifenilfosfina)rutenio (II), cristalino blanco, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358518 0.5 g 0.50 g
11338518 2 g 2 g
11348518 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040524.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25360-32-1 | C55H47OP3Ru | 917.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25360-32-1
Fórmula molecular C55H47OP3Ru
Peso molecular (g/mol) 917.97
Número MDL MFCD00015870 MFCD00015870
Clave InChI MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53384314
Nombre IUPAC monóxido de carbono; hidruro; rutenio (+2); trifenilfosfano
SMILES [RuH2].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 161°C to 163°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 917.97
Forma física Crystals