Learn More
Carbonilclorohidridotris(trifenilfosfina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496635 1 g 1 g
15406645 5 g 5 g
15416645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044955.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16971-33-8
Fórmula molecular C55H46ClOP3Ru
Peso molecular (g/mol) 952.41
Número MDL MFCD00049804
Clave InChI IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
Nombre IUPAC formaldehído; hidruro; rutenio(2+); trifenilfosfano; cloruro
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Punto de fusión 204°C to 206°C (decomposition)
Color Gris
Fórmula lineal [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive; Very Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water,ethanol,and DMSO. Sparingly soluble in benzene,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 952.41
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)