Learn More
Carbonilclorohidridotris(trifenilfosfina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782665 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782665 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782475 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782665 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16971-33-8
Fórmula molecular C55H46ClOP3Ru
Peso molecular (g/mol) 952.41
Número MDL MFCD00049804
Clave InChI IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
Nombre IUPAC formaldehído; hidruro; rutenio(2+); trifenilfosfano; cloruro
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 204.0°C to 206.0°C
Color Crema a tostado
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 952.4
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.