Learn More
Carbonilclorobis(trifenilfosfina)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338198 0.25 g 0.25 g
11348198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039413.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14871-41-1 | C37H30ClIrOP2 | 780.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14871-41-1
Fórmula molecular C37H30ClIrOP2
Peso molecular (g/mol) 780.26
Número MDL MFCD00009590
Clave InChI PEPSDKMVHYXIMJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo carbonylchlorobis triphenylphosphine iridium i
PubChem CID 78076234
Nombre IUPAC iridio; metanona; trifenilfosfano; cloruro
SMILES Cl[Ir+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Punto de fusión 215°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in chloroform, toluene; Slightly soluble in acetone, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.27
Forma física cristalino/a/s