Learn More
Cianuro de carbonilo 3-clorofenilhidrazona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367056 100 mg 100 miligramos
11357056 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06932.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204.617 g/mol
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone is a widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-clorofenilhidrazona de cianuro de carbonilo es un desacoplador de la fosforilación oxidativa ampliamente utilizado.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO (5 mg/ml), etanol (1 mg/ml) y metanol (10 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-60-2
Fórmula molecular C9H5ClN4
Peso molecular (g/mol) 204.617
Número MDL MFCD00001848
Clave InChI UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
Nombre IUPAC 2-[(3-clorofenil)hidrazinilideno]propanodinitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 mg
Número UN UN3439
Beilstein 1842102
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO (5mg/ml),ethanol (1mg/ml) and methanol (10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.62
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone