Learn More
Carbonil-2,4-pentanodionato(trifenilfosfina)rodio(i), 21 % de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325968 1 g 1 g
11305968 0.25 g 0.25 g
11315968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010458.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidroformilación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25470-96-6
Fórmula molecular C24H22O3PRh
Peso molecular (g/mol) 492.32
Número MDL MFCD00064611
Clave InChI UGUXXRZSXZLSCY-MECAPONASA-M
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) methanidylidyneoxidanium triphenylphosphane (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,356
Información de solubilidad Soluble in acetone and chlorinated solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 21%
Forma física Crystals