Learn More
Éster de ácido carbonoclorhídrico (R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbonochloridic Acid (R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl Ester |
| CAS | 201660-37-9 |
| Fórmula molecular | C8H12ClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12ClNO2/c9-8(11)12-7-5-10-3-1-6(7)2-4-10/h6-7H,1-5H2/t7-/m0/s1 |
| SMILES | ClC(=O)O[C@H]1CN2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il] carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0557 |