Learn More
Éster de ácido carbónico 2,5-dioxopirrolidin-1-ilo (S)-tetrahidrofurano-d4-3-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbonic Acid 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (S)-Tetrahydrofuran-d4-3-yl Ester |
| CAS | 1217695-90-3 |
| Fórmula molecular | C9H7D4NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3(S)-Hydroxy Tetrahydrofuran, N-Hydroxysuccinamidylcarbonate-d4, 1-[[[[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO6/c11-7-1-2-8(12)10(7)16-9(13)15-6-3-4-14-5-6/h6H,1-5H2/t6-/m0/s1/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H](OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C([2H])([2H])O1 |
| Nombre IUPAC | Carbonato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) [(3S)-2,2,5,5-tetradeuteriooxolan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 233.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0837 |