Learn More
Éster de ácido carbónico 2,5-Dioxo-1-pirrolidino 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, TRC
Código de producto. 30361727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361727 50 mg 50 miligramos
30362723 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17663550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918822-70-5
Fórmula molecular C9H11NO7S
Peso molecular (g/mol) 277.25
Sinónimo Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, [[2-(Ethenylsulfonyl)ethoxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Succinimidyl 2-(Vinylsulfonyl)ethyl Carbonate, SVEC
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 2-carbonato de etenilsulfoniletilo
SMILES C=CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO7S/c1-2-18(14,15)6-5-16-9(13)17-10-7(11)3-4-8(10)12/h2H,1,3-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0256