Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,6
Código de producto. 15414949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414949 250 ml 250 ml
15424949 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414949 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62610.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.87€
    73.65€ / 250 ml
    Ahorro 14.22€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sodium bicarbonate buffer system is important for several different cellular processes. It is one of the major buffering systems used to maintain the pH of mammalian blood and is also important in the acid-base homeostasis of living things, including humans. It tends to maintain a relatively constant plasma pH and counteract any force that would alter it. It is used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de tampón de bicarbonato de sodio es importante para varios procesos celulares diferentes. Es uno de los principales sistemas de tamponado utilizados para mantener el pH de la sangre de mamíferos y también es importante en la homeostasis ácido-base de los seres vivos, incluidos los seres humanos. Tiende a mantener un pH plasmático relativamente constante y a contrarrestar cualquier fuerza que lo alterara. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo que sale del estómago y pasa al intestino delgado.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C en un recipiente cerrado herméticamente. Evítese la inhalación. Lavar bien después de la manipulación. Evítese una exposición prolongada o repetida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Intervalo de pH 9,6
Cantidad 250 ml
Tipo Solución de tampón de carbonato