Learn More
Hilo de carbono, tejidos a partir de fibras de 0,076 mm (0,003 in.) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364677 5 m 5 metros
11374677 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11364677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039721.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00133992
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon yarn
Nombre de nota Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers
Cantidad 5 m