Learn More
Tetrabromuro de carbono, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromomethane |
| CAS | 558-13-4 |
| Fórmula molecular | C Br4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5 |
| SMILES | BrC(Br)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | tetrabromometano |
| Peso molecular (g/mol) | 331.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.6734 |