Learn More
Tetrabromuro de carbono, TRC
Código de producto. 30354377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354377 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30354377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17690025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromomethane
CAS 558-13-4
Fórmula molecular C Br4
Cantidad 25 g
Sinónimo Tetrabromomethane, Methane, tetrabromo-, Carbon tetrabromide (8CI), Tetrabromomethane, Carbon bromide (CBr4), Methane tetrabromide, NSC 6179
Fórmula InChI InChI=1S/CBr4/c2-1(3,4)5
SMILES BrC(Br)(Br)Br
Nombre IUPAC tetrabromometano
Peso molecular (g/mol) 331.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.6734