Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero inoxidable estériles
Código de producto. 11708373
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 10
N.º 11
N.º 15
N.º 18
N.º 21
N.º 22
N.º 23
N.º 24
Tamaño de la unidad:
100 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11708373 N.º 24 100 PCS
11728363 N.º 10 100 PCS
11877550 N.º 18 100 PCS
11778363 N.º 21 100 PCS
11738363 N.º 11 100 PCS
11758363 N.º 15 100 PCS
11798363 N.º 23 100 PCS
11792724 N.º 22 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11708373 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0211
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Las hojas de los escalpelos quirúrgicos de acero al carbono Swann Morton™ se s
  • Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
  • Estéril
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para realizar largas incisiones en cirugía general y en procedimientos de autopsias
Tamaño N.º 24
Para utilizar con (equipo) La n.º 24 se ajusta a los mangos n.º 4, n.º 4L, n.º 4 graduado y n.º 6B
Esterilidad Estériles
Certificaciones/conformidad Conformidad con CE 93/42/CE
Cantidad 10/paq.