Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono
Código de producto. 11320915
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
# 22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
N.º .27
N.º 14
N.º 20
N.º 36
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11320915 60 x 10,96 mm paquete de 50
11768363 N.º 20 100 PCS
12474070 N.º .27 paquete de 100
11837383 N.º 14 100 PCS
12308019 # 22A paquete de 100
11841733 N.º 36 paquete de 100
12922545 Major-Z paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11320915 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 4211
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono Swann Morton™ en la sala de operaciones para conseguir un corte y reparación precisos.
  • Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
  • Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto SM 01
Para utilizar con (aplicación) Trabajos de corte difíciles
Tamaño 60 x 10,96 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Para utilizar con (equipo) Tipo SCA-760-V
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.63 mm
Cantidad Paquete de 50