Learn More
Swann-Morton™ Hoja de bisturí de acero al carbono de repuesto
Código de producto. 11330905
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 1
N.º 2
N.º 3
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11330905 N.º 2 paquete de 50
11320905 N.º 1 paquete de 50
11340905 N.º 3 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11330905 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 1242
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Cuchillas de repuesto para juego de cuchillos 12942545
Mango de plástico ranurado con tornillo de sujeción para sujetar la hoja. Con cuchillas números 1 y 2.
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tamaño N.º 2
Longitud (métrico) 51.6 mm
Para utilizar con (equipo) SCA-500-K
Descripción Convexo
Grosor (métrico) 0.4 mm
Cantidad 50/Pk.