Learn More
Swann-Morton™ Hoja de bisturí de acero al carbono de repuesto
Descripción
Mango de plástico ranurado con tornillo de sujeción para sujetar la hoja. Con cuchillas números 1 y 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero al carbono |
| Tamaño | N.º 1 |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Para utilizar con (equipo) | SCA-500-K |
| Descripción | Recto |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Cantidad | 50/Pk. |