Learn More
Swann-Morton™ Hoja de bisturí de sable de acero al carbono
Código de producto. 12941635
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 11E
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12941635 N.º 11E paquete de 100
1 options
Código de producto. 12941635 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0263
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Hojas de bisturí estériles tamaño E/11
Los mangos de bisturí son de níquel o acero inoxidable. Hojas de bisturí de acero al carbono o acero inoxidable y según norma BS EN 27740. Los mangos y las hojas se venden por separado.
Información de órdenes
Tamaño
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de bisturí de sable
Para utilizar con (aplicación) Rejuvenecimiento de la piel durante los tratamientos de podología y quiropodia
Tamaño N.º 11E
Esterilidad Estériles
Cantidad 10/Pk.