Learn More
Swann-Morton™ Hojas de escalpelo de acero al carbono para autopsia
Código de producto. 12952555
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º PM40
N.º PM40 B
Tipo de producto:
Cuchilla roma
Sharp
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tipo de producto Tamaño de la unidad
12952555 N.º PM40 B Cuchilla roma paquete de 10
11360905 N.º PM40 Sharp paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12952555 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 2552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    15.49€ / paquete de 10
    Ahorro 1.91€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Usar Swann Morton™ Hojas de bisturí post mortem de acero al carbono para facilitar operaciones de patología.
  • Característica de seguridad añadida de una «punta de cabeza redondeada» que ayuda a disminuir la posibilidad de lesiones accidentales relacionadas con bordes puntiagudos
  • Romas
  • PM-40
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Cuchilla roma
Para utilizar con (aplicación) Para necropsias, con la característica de seguridad añadida de una «punta de cabeza redondeada» que ayuda a disminuir la posibilidad de lesiones accidentales relacionadas con bordes puntiagudos
Tamaño N.º PM40 B
Para utilizar con (equipo) PM40 inoxidable, PM40 estándar o placa chapada PM40