Learn More
Swann-Morton™ Paquetes individuales de láminas de acero al carbono, hojas de bisturí estériles, n.° 9
Código de producto. 15957682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15957682 100/Caja paquete de 100
1 options
Código de producto. 15957682 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0217
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Hoja distintiva, ancha y en forma de hacha.
  • Ancho, en forma de hacha.
  • Utilizado en podología.
  • Accesorio N.º 3.
  • Se adapta a mangos 3, 3L, 3 graduados, 5B, 7, 9, B3 y B3L.
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Esterilidad Estériles
Cantidad 100/Caja
Tipo de empaquetado Envasado individualmente