Learn More
Swann-Morton™ Paquetes individuales de láminas de acero al carbono, hojas de escalpelo estériles, n.° 15C
Código de producto. 15361446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15361446 100/Caja cada uno
1 options
Código de producto. 15361446 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.87€
    19.23€ / paquete de 1
    Ahorro 3.64€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Borde de corte más largo y más extendido que la hoja de cuchilla tradicional N.° 15.
  • Proporciona un alcance adicional, especialmente cuando se combina con el mango B3 de diseño ergonómico.
  • Borde de corte más largo y más extendido que la hoja de cuchilla tradicional N.° 15.
  • Utilizado por dentistas que realizan procedimientos periodontales.
  • Utilizado por podólogos para nuclear los callos alrededor de la membrana de los dedos de los pies.
  • Accesorio N.º 3.
  • Se adapta a las asas 3, 3L, 3 graduadas, 5B, 7, 9 y B3.
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Esterilidad Estériles
Cantidad 100/Caja
Tipo de empaquetado Envasado individualmente