Learn More
Objetivo de pulverización de carbono, 50,8mm (2,0 in) de diámetro x 3,18 mm (0,125 in) de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbon sputtering target |
| Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00133992 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |