Learn More
Bolo de carbono, polvo grueso negro, granular, pastillas o bolos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329349 1 kg 1 Kg
11319349 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088764.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para la recuperación de hidrocarburo
For hydrocarbon recovery
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Actividad 50 % mín.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Color Negro
Tamaño de malla 6-8. Mesh
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo grueso, granular, pastillas o bolos