Learn More
Éster etílico del ácido carbono(isotiocianato), TRC
Código de producto. 30358008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358008 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30358008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17665010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon(isothiocyanatidic)acid, Ethyl Ester
CAS 16182-04-0
Fórmula molecular C4 H5 N O2 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Carbon(isothiocyanatidic) acid, ethyl ester, Carbonic acid, ethyl ester, anhydride with isothiocyanic acid (7CI), Carbonic acid, monoanhydride with isothiocyanic acid, ethyl ester (8CI), Carbethoxyisothiocyanate, Carbonic acid ethyl ester isothiocyanate, Ethoxycarbonyl isothiocyanate, Ethoxycarbonyl mustard oil, Ethyl carbonisothiocyanatidate, Ethyl isothiocyanatocarbonate, Ethyl isothiocyanatoformate, NSC 158480
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Nombre IUPAC etil N-(sulfanilidenotilideno)carbamato
Peso molecular (g/mol) 131.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0041