Learn More
Fieltro de carbono, 6,35 mm de grosor, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389258 30 x 30 cm cada uno
11399258 10 x 10 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11389258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043200.RF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-86-4
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Densidad 2.26g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0%
Cantidad 30 x 30 cm