Learn More
Disulfuro de carbono, grado HPLC, 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441507 4 x 1 L cada uno
15431507 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038993.M1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Carbon disulfide is used in spectrophotometry, high performance liquid chromatography and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión °C to 112°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.2632 g/cm3 at 20°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -30°C (-22°F)
Punto de ignición 95°C (203°F)
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.627
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 400 hPa (300mm Hg) at 20°C
Número UN UN1131
Índice Merck 14,1811
Punto de ebullición 46°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado HPLC