Learn More
Disulfuro de carbono, Solstice
Código de producto. 15683470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15683470 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15683470 Proveedor Fluka N.º de proveedor 316271L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    106.75€ / 1 litros
    Ahorro 25.25€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Añadir a la cesta
Cumple con la espectroscopía IR, Puriss. p.a., reactivo ACS, react. farmacopea Eur.,≥ 99,9 % (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon Disulfide
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
CAS 75-15-0
Densidad 1,266g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.5
Temperatura de inflamación −30 °C (−22 °F)
Punto de ignición 212 °F
Fórmula molecular CS2
Número MDL MFCD00011321
Número UN 1131
Beilstein 1098293
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
Nombre IUPAC metaneditiona
Peso molecular (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9% (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide