Learn More
Disulfuro de carbono, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15682860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15682860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15672860 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15602870 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15692860 4 x 2 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15682860 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2706601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    110.05€ / 1 litros
    Ahorro 26.95€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión -112 °C a -111 °C (literatura)
Nombre de nota CHROMASOLV™, por HPLC, ≥99.9%
Absorbancia Máximo 0,50 a 388 nm, máximo 1.0 a 386 nm, máximo 0,01 a 750 nm, máx. 0,01 500 nm, máximo 0,05 a 410 nm, máximo 0,10 a 403 nm, máximo 0,25 a 394 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1,266 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación − °30 C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CS2
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Punto de ebullición °46 C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide