Learn More
disulfuro de carbono, CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,9%, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15602870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602870 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15672860 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15682860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15692860 4 x 2 L Glass Bottle paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15602870 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2706606X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión -112°C to -111°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbancia max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación −30°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CS2
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Punto de ebullición 46°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC