Learn More
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Código de producto. 10705521 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto.
10705521 500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
1 options
Código de producto. 10705521 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2920/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 5
Punto de fusión -111°C
CAS 75-15-0
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Plastic-coated Glass Bottle
Forma física Líquido
Fórmula molecular CS2
Presión de vapor 400 hPa at 20°C
Número MDL 11321
Viscosidad 0.363cp at 20°C
Punto de ebullición 46°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.13g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.