Learn More
Disulfuro de carbono, reactivo ACS, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15631650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15631650 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15621650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15631650 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 180173500ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo ACS,≥ 99,9%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon Disulfide
Punto de fusión -76 °C
Densidad 1,266g/mL a 25 °C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.5
Temperatura de inflamación −30 °C (−22 °F)
Punto de ignición 212 °F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.627(lit.)
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Punto de ebullición °46 C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide