Learn More
Disulfuro de carbono, reactivo ACS, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15656700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15656700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15678450 4 L Frasco de vidrio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6769181L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    109.58€ / 1 litros
    Ahorro 42.42€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥ 99,9 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión -76 °C
Color Incolora
Densidad 1,266g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.5
Punto de ignición de 212 °C
Olor Desagradable
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Punto de ebullición 46 °C (1013 hPa)
Información de solubilidad 2,9 g/L en agua a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: carbon disulphide