Learn More
Disulfuro de carbono, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411557 4 x 500 mL cada uno
15401557 500 mL 500 ml
15421557 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039785.AY
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso en tubos de vacío electrónicos, en la fabricación de tetracloruro de carbono, Rayon
It is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reaction agent for the production of rubber vulcanization. accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, residuo de evaporación 0,002 %, sulfuro de hidrógeno (H2S) P.T. (límite de aproximadamente 1,5 ppm, dióxido de azufre (SO2) P.T. (límite de aproximadamente 2,5 ppm), H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión °C to 112°C
Nombre de nota For analysis APS >5 micron
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.263
Cantidad 4 x 500 mL
Temperatura de inflamación -30°C (-22°F)
Punto de ignición 95°C (203°F)
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.627
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Presión de vapor 400 hPa (300mm Hg) at 20°C
Punto de ebullición 46°C
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14
Grado ACS