Learn More
Carbon Disulfide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11448103 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Código de producto.
11448103 2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
1 options
Código de producto. 11448103 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2880/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 5
Punto de fusión -111°C
CAS 75-15-0
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Plastic-coated Glass Bottle
Forma física Líquido
Fórmula molecular CS2
Presión de vapor 400 hPa at 20°C
Número MDL 11321
Viscosidad 0.363cp at 20°C
Punto de ebullición 46°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.13g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disufide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.