Learn More
Carbon disulfide, 99.9+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481257 250 mL 250 ml
15491257 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032472.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    45.65€ / 250 ml
    Ahorro 8.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Carbon disulfide is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reaction agent for the production of rubber vulcanization accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.2632
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación -30°C (-22°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.627
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Punto de ebullición 46°C
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbon disulfide