Learn More
Disulfuro de carbono, ≥ 99,9 %, grado de reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15665490 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15665490 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 15665490 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 424641100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Grado de reactivo, purificado por redestilación, ≥ 99,9 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Nombre de nota Purified by redistillation
CAS 75-15-0
Densidad 1.266g/mL at 25°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 0.5
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Punto de ignición 212°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CS2
Número MDL MFCD00011321
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
Nombre IUPAC metaneditiona
Peso molecular (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado ReagentPlus