Learn More
Disulfuro de carbono, 99,9 %, extra puro, bajo en contenido de benceno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763371 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10377450 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10082240 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10531754 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10763371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    38.80€ / 25 ml
    Ahorro 1.20€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-15-0 | CS2 | 76.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Nombre de nota Low in Benzene Content
Densidad 1.2620g/mL
Cantidad 25 mL
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal CS2
Fieser 01,114; 05,94; 06,95
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbon disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.