Learn More
Disulfuro de carbono, 99,9 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbon disulfide |
| Punto de fusión | -111.0°C |
| CAS | 75-15-0 |
| Densidad | 1.2620g/mL |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | −30°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.627 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% min. (GC) |
| Gravedad específica | 1.262 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Carbon disulfide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.