Learn More
Estándar de dióxido de carbono (CO2) 6 g/l, Reagecon
Código de producto. 11728465 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 2 ml, 6 g/l
Tamaño de la unidad:
100 ampollas
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11728465 100 x 2 ml, 6 g/l 100 ampollas
1 options
Código de producto. 11728465 Proveedor Reagecon N.º de proveedor SC026C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    223.06€ / paquete de 100
    Ahorro 76.94€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Un elemento de una serie de estándares utilizados para calibrar y controlar el analizador de dióxido de carbono Corning 965D.
  • Para calibrar el analizador de dióxido de carbono.
  • Útil para determinar el contenido de dióxido de carbono en bebidas carbonatadas.
  • Utiliza materias primas de muy alta pureza y especificación.
  • Probado titrimétricamente utilizando el método interno de Reagecon TPATB contra ácido clorhídrico, solución estándar de análisis volumétrico.
  • El estándar es analizable directamente con el material de referencia de la norma NIST 723e: tris(hidroximetil)aminometano.
  • Se emite un Certificado de análisis detallado con cada lote fabricado.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de dióxido de carbono
Cantidad 100 x 2 ml, 6 g/l