Learn More
Brannan™ Detector de dióxido de carbono
Código de producto. 17435313
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
dióxido de carbono
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
17435313 dióxido de carbono cada uno
1 options
Código de producto. 17435313 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 38/920/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    215.24€ / paquete de 1
    Ahorro 3.76€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El detector de dióxido de carbono Brannan mide el dióxido de carbono (CO2), la temperatura del aire y la humedad.Incluye un certificado de calibración.
  • Mide la ventilación en espacios cerrados como aulas y lugares de trabajo
  • La calidad del aire interior se muestra en ppm con indicadores de favorable, normal y desfavorable codificados por color
  • Este dispositivo emplea un sensor de CO2 infrarrojo no dispersivo de alta precisión que detecta el CO2 de forma precisa y sensible
  • Este producto utiliza una batería de litio recargable de alta capacidad en el interior, lo que lo hace ideal para desplazarse por un espacio
  • Para conservar la electricidad, el dispositivo se apaga tras 30 minutos de inactividad
  • Se proporciona un cable de carga USB que permite al usuario recargar el dispositivo mediante un PC o un enchufe de red
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/RoHS/WEEE
Límites de detección De 0 a 9999 ppm, de -20 °C a +70 °C, de 0 a 100% de HR
Componentes medidos dióxido de carbono
Tipos de sensores Sensor de CO2 infrarrojo no dispersivo
Peso (imperial) 0,5302 lb
Peso (métrico) 0,2405 kg