Learn More
Negro de carbono, conductor Super P™, + 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467755 100 g 100 g
15457755 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30253.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Carbon black, Super P, >-99%, CAS Number-1333-86-4, 25g, (metals basis), Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S., 215-609-9, 12.01, H351, GHS H Statement H228-H351 Flammable solid. Suspected of causing cancer. | CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
Carbon black Super-P (TIMCAL) was used as conductive agent. Super P furnace black the best conductive additive. Carbon black (conducting material, super P black) was added with binder in the composite electrode to compensate the low electrical conductivity of PPy and PPyDVB in miniemulsion polymerization. The hybrid Super P-SACNT conductive network manifests itself as a promising strategy to improve the battery performances with a minimum amount of conductive fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El negro de carbono Super P (TIMCAL) se utilizó como agente conductor. El negro de horno Super P es el mejor aditivo conductivo. Se añadió negro de carbono (material conductor, Super P negro) con aglutinante en el electrodo compuesto para compensar la baja conductividad eléctrica de PPY y PPyDVB en la polimerización en miniemulsión. La red conductora Super P-SACNT híbrida se manifiesta como una estrategia prometedora para mejorar el rendimiento de la batería con una cantidad mínima de cargas conductoras.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-86-4
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon black, Super P™
Nombre de nota Conductive
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01
Porcentaje de pureza ≥99%