Learn More
Carbono (amorfo) (13C, 99 % de átomos y TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Carbon-13 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C/i1+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 13.0034 |