Learn More
Carbono (amorfo) (13C, 99 % de átomos y TRC
Código de producto. 17924655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924655 10 mg 10 miligramos
17941815 100 mg 100 miligramos
17972135 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78016010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14762-74-4
Fórmula molecular 13C
Peso molecular (g/mol) 13
Nombre IUPAC Carbono-13
SMILES [13C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon-13
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 13.0034