Learn More
Carbometoxihidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbomethoxyhydrazide |
| CAS | 6294-89-9 |
| Fórmula molecular | C2H6N2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Methoxycarbonyl)hydrazide, (Methoxycarbonyl)hydrazine, Carbomethoxyhydrazide, Carbomethoxyhydrazine, Methyl Carbazate, Methyl Carbazinate, Methyl Hydrazinecarboxylate, Methyl Hydrazinocarboxylate, Methyl Hydrazinoformate, NSC 11709 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | COC(=O)NN |
| Nombre IUPAC | metil N-aminocarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 90.06 |