Learn More
Carbometoxihidrazida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbomethoxyhydrazide-d3 |
| CAS | 1794752-06-9 |
| Fórmula molecular | C2H3D3N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Methoxycarbonyl)hydrazide-d3, (Methoxycarbonyl)hydrazine-d3, Carbomethoxyhydrazide-d3, Carbomethoxyhydrazine-d3, Methyl Carbazate-d3, Methyl Carbazinate-d3, Methyl Hydrazinecarboxylate-d3, Methyl Hydrazinocarboxylate-d3, Methyl Hydrazinoformate-d3, NSC 11709-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NN |
| Nombre IUPAC | N-aminocarbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 93.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0618 |