Learn More
Carbomer 934 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30366515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366515 5 g 5 g
30353407 50 g 50 g
30365542 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1782335G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9007-16-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Synthalen M, Acrypol 934
Nombre IUPAC Polímero de ácido 2-metilbutanoico
SMILES O=C(O)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbomer 934 (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)